Key Documents
283509
Sigma-Aldrich
4-Ethylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.62
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5479 (lit.)
P. eboll.
235-236 °C (lit.)
Densità
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Ethylbenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • N-benzoyl-4-ethylbenzamide
  • N-(4-diethylaminobenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alina Fomovska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(5), 2666-2682 (2012-02-23)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that can damage the human brain and eyes. There are no curative medicines. Herein, we describe our discovery of N-benzoyl-2-hydroxybenzamides as a class of compounds effective in the low nanomolar range against T. gondii