278351
Isobutyl vinyl ether
contains 0.1% potassium hydroxide as stabilizer, 99%
Sinonimo/i:
Vinyl isobutyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
0.1% potassium hydroxide as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
82-83 °C (lit.)
Punto di fusione
−112 °C (lit.)
Densità
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?