Documenti fondamentali
277029
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylbutane
98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-chlorobutane
About This Item
Formula condensata:
C2H5C(CH3)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.59
Beilstein:
1696930
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.405 (lit.)
P. eboll.
85-86 °C (lit.)
Punto di fusione
−73 °C (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CCC(C)(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
CRNIHJHMEQZAAS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The influence of carbon-carbon multiple bonds on the solvolyses of 2-chloro-2-methylbutane has been critically evaluated through the extended Grunwald-Winstein equation. The rate constant for the SN 1 hydrolysis of 2-chloro-2-methylbutane has been measured near the consolute point of the liquid mixture of isobutyric acid and water.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Marina C Reis et al.
International journal of molecular sciences, 9(9), 1704-1716 (2009-03-28)
The influence of carbon-carbon multiple bonds on the solvolyses of 3-chloro-3-methylbutyne (1), 2-chloro-2-phenylpropane (2), 2-bromo-2-methyl-1-phenylpropane (3), 4-chloro-4-methyl-2-pentyne (4) and 2-chloro-2-methylbutane (5) is critically evaluated through the extended Grunwald-Winstein equation. Substrates 1, 3 and 5 lead to correlations with unexpected negative
Effect of the consolute point of isobutyric acid+ water on the rate of an SN1 hydrolysis reaction.
Kim YW and Baird JK.
International Journal of Thermophysics, 22(5), 1449-1461 (2001)