Documenti fondamentali
276162
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-1-propene, mixture of cis and trans
98%
Sinonimo/i:
1,3-Dibromo-2-propene, 1,3-Dibromopropene
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH=CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5573 (lit.)
P. ebollizione
155-156 °C (lit.)
Densità
2 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC\C=C\Br
InChI
1S/C3H4Br2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
JWQMKMSVOYQICF-OWOJBTEDSA-N
Applicazioni
1,3-Dibromo-1-propene is a synthetic building block and has been used in the preparation of 3-bromo-3-phenoxy-1-palladacyclobutane.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mechanism of Nucleophilic Attack on 1-and 2-Bromo (p-allyl) palladium Complexes1.
Organ MG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(36), 9283-9290 (1998)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)