275654
4-(Dimethylamino)benzoic acid
90%, technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
241-243 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-7(4-6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
YDIYEOMDOWUDTJ-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)