Documenti fondamentali
271357
Sigma-Aldrich
2-Pentyne
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C≡CCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
68.12
Beilstein:
1696938
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
393 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
56-57 °C (lit.)
Punto di fusione
−109 °C (lit.)
Densità
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC#CC
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3H2,1-2H3
NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Pentyne was used to test the catalytic activity of nanoparticles of palladium supported on bacterial biomass, bio-Pd.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Heptyne 98%
Sigma-Aldrich
244414
1-Heptyne
1-Hexyne 97%
Sigma-Aldrich
244422
1-Hexyne
Palladium supported on bacterial biomass as a novel heterogeneous catalyst: A comparison of Pd/Al2O3 and bio-Pd in the hydrogenation of 2-pentyne.
Bennett JA, et al.
Chemical Engineering Science, 65(1), 282-290 (2010)