Key Documents
270121
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate
97%
Sinonimo/i:
(+)-Methyl L-β-hydroxyisobutyrate, (S)-(+)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH(CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.13
Beilstein:
1720830
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]19/D +26°, c = 4 in methanol
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.425 (lit.)
P. eboll.
74 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
ATCCIZURPPEVIZ-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
Methyl (S)-(+)-3-hydroxy-2-methylpropionate may be used as a starting material in the total synthesis of (+)-discodermolide, a potent antimitotic agent.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Total synthesis of the antimicrotubule agent (+)-discodermolide using boron-mediated aldol reactions of chiral ketones.
Paterson I, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 39(2), 377-380 (2000)