268917
Tritolyl phosphate
technical grade, mixture of isomers, 90%
Sinonimo/i:
Tricresyl phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 25 °C)
Saggio
90%
Temp. autoaccensione
770 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
P. ebollizione
265 °C/10 mmHg (lit.)
Solubilità
organic solvents: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(C)cc2)Oc3ccc(C)cc3)cc1.Cc4ccc(OP(=O)(Oc5cccc(C)c5)Oc6ccccc6C)cc4.Cc7ccccc7OP(=O)(Oc8ccccc8C)Oc9ccccc9C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
268917-25ML | |
268917-2.5L | |
268917-500ML | 4061826134887 |