Documenti fondamentali
263516
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3-Difluorobenzoic acid forms dimers that are stabilized by hydrogen bonds.
Applicazioni
2,3-Difluorobenzoic acid has been used as a tracer for determining the extent of recovery of materials injected into oil wells.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aleksandra A Knapik et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o466-o466 (2008-01-01)
2,3-Difluoro-benzoic acid, C(7)H(4)F(2)O(2), forms dimers that are stabilized by hydrogen bonds. The dimers are stacked and the stacks are held together by weak C-H⋯F and C-H⋯O inter-actions.