263257
Osmium
powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Resistività
8.12 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
5027 °C (lit.)
Punto di fusione
3045 °C (lit.)
Densità
22.61 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Os]
InChI
1S/Os
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges