263141
Neodymium
chips, 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace rare earth metals basis
Stato
chips
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: neodymium
Resistività
64.0 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
3074 °C (lit.)
Punto di fusione
1021 °C (lit.)
Densità
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nd]
InChI
1S/Nd
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.