Documenti fondamentali
261661
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitroaniline
95%
Sinonimo/i:
6-Nitro-m-toluidine
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
110-111 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(N)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
IGDYNWKWXUCIJB-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Nos1(24598)
Applicazioni
5-Methyl-2-nitroaniline has been used in the preparation of N-(5-methyl-2-nitrophenyl)-4-[N-(pyridin-3-ylmethoxy carbonyl)aminomethyl]benzamide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
T Suzuki et al.
Journal of medicinal chemistry, 42(15), 3001-3003 (1999-07-30)
Newly synthesized benzamide derivatives were evaluated for their inhibitory activity against histone deacetylase. The structure of these derivatives was unrelated to the known inhibitors, and IC(50) values of the active compounds were in the range of 2-50 microM. Structure-activity relationship
Global Trade Item Number
SKUGTIN
261661-1G
261661-5G4061832099156