Key Documents
260053
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-nitrotoluene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.03
Beilstein:
2502581
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
143 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
38-40 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
Cc1c(Br)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-6-nitrotoluene has been used:
  • as starting reagent in total synthesis of N-acetyl methyl ester of (±)-clavicipitic acids
  • in synthesis of carbazomadurin A, highly oxygenated neuronal cell protecting carbazole alkaloid
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Palladium-catalyzed reactions in the synthesis of 3-and 4-substituted indoles. 2. Total synthesis of the N-acetyl methyl ester of (?)-clavicipitic acids.
Harrington PJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(14), 4335-4338 (1987)
Hans-Joachim Knölker et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (10)(10), 1170-1171 (2003-06-05)
The highly oxygenated neuronal cell protecting carbazole alkaloid carbazomadurin A was synthesized in nine steps and 11% overall yield from isovanillic acid.