259535
Triethylenetetramine hydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.23 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Densità del vapore
~5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
P. ebollizione
272 °C (lit.)
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.H2O/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;/h9-10H,1-8H2;1H2
XJFQPBHOGJVOHU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Triethylenetetramine hydrate has been used as solvent to develop cellulose collector with immobilized triethylenetetraminepentaacetic acid groups for multielement preconcentration in flow system.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Cellulose TETPA: a chelating collector designed for multielement preconcentration in flow systems.
Burba P, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 346(4), 414-419 (1993)