258938
4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
97%
Sinonimo/i:
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
165-169 °C (lit.)
Solubilità
acetone: soluble 2.5%, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
Cn1cnnc1S
InChI
1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7)
AGWWTUWTOBEQFE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Corrosion study of mild steel in aqueous sulfuric acid solution using 4-methyl-4H-1, 2, 4-Triazole-3-Thiol: Examines the use of 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol as a corrosion inhibitor for mild steel in sulfuric acid solutions (MEHMETI and BERISHA, 2017).
- Dimeric and polymeric mercury (II) complexes containing 4-methyl-1, 2, 4-triazole-3-thiol ligand: Investigates the coordination chemistry of mercury with 4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol, providing insights into its potential applications in materials science (TAHERIHA, GHADERMAZI, and AMANI, 2015).
- Synthesis, characterization and biological studies of 1, 2, 4-triazole derivatives having piperidine moiety: Focuses on the synthesis and biological evaluation of 1,2,4-triazole derivatives, including those modified with a piperidine group and 4-Methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol (FAROOQ et al., 2023).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?