258598
4-Ethoxyphenol
99%
Sinonimo/i:
Hydroquinone monoethyl ether
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
121 °C/9 mmHg (lit.)
Punto di fusione
64-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3