247480
Domiphen bromide
97%
Sinonimo/i:
(Dodecyldimethyl-2-phenoxyethyl)ammonium bromide
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
InChI
1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
OJIYIVCMRYCWSE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Domiphen Bromide in Antimicrobial Applications: A clinical trial assessed the effectiveness of a mouthwash containing Domiphen Bromide among other quaternary ammonium compounds, showcasing its ability to significantly reduce gingivitis, supporting its use in dental health products (Rosa and Sturzenberger, 1976).
- Toxicity and Safety Profile of Domiphen Bromide: A recent study explored the proarrhythmic effects induced by Domiphen Bromide in both in vitro and in vivo models, providing vital safety information crucial for its use in pharmaceutical applications (Long et al., 2021).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?