24240
2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate
technical, ≥97.0% (GC/T)
Sinonimo/i:
2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC/T)
Residuo alla calcinazione
≤1%
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)