239240
Cesium
ingot, ≥99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Caesium
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 279 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.95% trace metals basis
Stato
ingot
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Confezionamento
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
Resistività
19 μΩ-cm, 0°C
P. ebollizione
705 °C (lit.)
Punto di fusione
28.5 °C (lit.)
Densità
1.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cs]
InChI
1S/Cs
TVFDJXOCXUVLDH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cesium-containing triple cation perovskite solar cells: improved stability, reproducibility and high efficiency: Demonstrates how adding cesium to perovskite solar cells improves their stability and efficiency, making a significant advancement in solar technology (M Saliba et al., 2016).
- Exotic stable cesium polynitrides at high pressure: Explores the formation of new cesium polynitrides under high pressure, indicating potential applications in high-energy-density materials (F Peng et al., 2015).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?