238007
Potassium hexafluoroantimonate(V)
99%
Sinonimo/i:
Potassium antimony fluoride, Potassium hexafluorostibanuide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: antimony
P. ebollizione
1505 °C/1 atm (lit.)
Punto di fusione
846 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.K.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
LQKKGPUEJBHVHZ-UHFFFAOYSA-H
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.