Documenti fondamentali
236608
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butyl borate
98%
Sinonimo/i:
Boron tert-butoxide, Tri-tert-butoxyborane
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3CO]3B
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. ebollizione
101 °C/74 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18-19 °C (lit.)
Densità
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OB(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H27BO3/c1-10(2,3)14-13(15-11(4,5)6)16-12(7,8)9/h1-9H3
ZMCWFMOZBTXGKI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tri-tert-butyl borate is an organoborate commonly used to prepare other borate esters. It is also used as a substrate in Rh-catalyzed carbonylation reactions.
Applicazioni
Tri-tert-butyl borate can be used as:
  • An additive in the synthesis of chiral α-hydroxy esters by reacting dimethylzinc with α-ketoesters using (−)-2-exo-morpholinoisobornane-10-thiol.
  • A starting material in the synthesis of boronate of (+)-pinane-2,3-diol.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Tri?tert ?butylborate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2012)
Asymmetric addition of dimethylzinc to α-ketoesters catalyzed by (−)-MITH
Wu H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(16), 6445-6447 (2008)
Tri?tert ?butylborate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2012)