234141
Base rodamina B
Dye content 97 %
Sinonimo/i:
Solvente rosso 49
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 97%
tecniche
microbe id | staining: suitable
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
λmax
544 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥103000 at 542-546 nm in methanol at 0.0025 g/L
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32/h9-18H,5-8H2,1-4H3
CVAVMIODJQHEEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?