Documenti fondamentali
233196
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(cccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-2-1-3-5(9(13,14)15)6(4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid has been used in selective separation of brominated aromatic compounds using the polymer-based separation media by the fragment imprinting technique.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Selective separation of brominated bisphenol A homologues using a polymer-based medium prepared by the fragment imprinting technique.
Kubo T, et al.
Analytica Chimica Acta, 549(1), 45-50 (2005)