228753
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
(Chlorocarbonyl)-4-(pyridinyl) monohydrochloride, 4-(Chloroformyl)pyridinium hydrochloride, 4-Nicotinoyl chloride hydrochloride, 4-Pyridinecarboxylic acid chloride hydrochloride, Isonicotinic acid chloride hydrochloride, Isonicotinyl chloride hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
159-161 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
Cl[H].ClC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H4ClNO.ClH/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5;/h1-4H;1H
BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?