228516
Cadmium iodide
99%
Sinonimo/i:
Cadmium diiodide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cadmium
P. ebollizione
787 °C (lit.)
Punto di fusione
388 °C (lit.)
Solubilità
H2O: very soluble(lit.)
acetone: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
Densità
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Cd]I
InChI
1S/Cd.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.