227412
N,N,2,2-Tetramethyl-1,3-propanediamine
97%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethylneopentanediamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4355 (lit.)
P. ebollizione
155-158 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grin2a(24409)
Categorie correlate
Descrizione generale
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Hine J and Li WS.
The Journal of Organic Chemistry, 40(12), 1795-1800 (1975)