Documenti fondamentali
218650
Sigma-Aldrich
Diphosphorus tetraiodide
95%
About This Item
Formula condensata:
P2I4
Numero CAS:
Peso molecolare:
569.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
124-127 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
IP(I)P(I)I
InChI
1S/I4P2/c1-5(2)6(3)4
YXXQTQYRRHHWFL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diphosphorus tetraiodide is an orange crystalline solid that can be used as a reagent for organic synthesis. It shows a high affinity for oxygen and can be used in substitution of alcohol to form alkyl iodides. It can also be used in the conversion of carboxylic acids to nitriles.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reaction of Oximes of ?-Diketones with Diphosphorous Tetraiodide for Preparation of Oxadiazoles and Nitriles
Telveka VN and Balaram ST
Synthetic Communications, 43(2), 221-227 (2013)
A novel system for the synthesis of nitrile from carboxylic acids
Telveka VN and Rane AR
Tetrahedron Letters, 48(34), 6051-6053 (2007)
Tetrahedron Letters, 180-180 (1979)