21625
DL-β-Homoleucine
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
(±)-3-Amino-5-methylcaproic acid, (±)-3-Amino-5-methylhexanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
222-228 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
MLYMSIKVLAPCAK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)