214965
Idruro di diisobutilalluminio
1.0 M in heptane
Sinonimo/i:
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Concentrazione
1.0 M in heptane
Densità
0.731 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis of α-acetoxy ethers by reduction and subsequent acetylation of esters.
- Synthesis of coniferyl, sinapyl, and p-coumaryl alcohol by selective reduction of corresponding cinnamate esters.
- Reduction of secondary phosphine oxides (SPOs) to the corresponding phosphines.
- DIBAL-H can also be used in the hydroalumination of alkene and alkynes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?