211370
Sulfamide
99%
Sinonimo/i:
Imidosulfamic acid, Sulfamoylamine, Sulfonyl diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Densità
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(N)(=O)=O
InChI
1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Schiff bases of the type ArCH=NSO2NH2
- 1H,3H-2,1,3-benzothiadiazin-4-one-2,2-dioxide (BTDD)
- sulfamide analogs of oleoylethanolamide analogs in a study of PPARα activation.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?