205753
Palladium on carbon
extent of labeling: 1 wt. % loading, 4-8 mesh
Sinonimo/i:
Pd/C
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Grado di funzionalizzazione
1 wt. % loading
Dimensione particelle
4-8 mesh
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Stille reaction
- Hydrogenation reactions
- Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
- Deoxygenation
- Oxidation reactions
- Coupling reactions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?