203920
Niobium(V) oxide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Niobium pentoxide
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Densità
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
InChI
1S/2Nb.5O
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
203920-250G | 4061838766519 |
203920-10G | 4061838766502 |
203920-50G | 4061838766526 |