203386
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
NH4AuCl4
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.82
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
O.[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H3N.H2O/h;4*1H;1H3;1H2/q+3;;;;;;/p-3
DTYXSEJVOCMIPK-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?