201332
Zincon sodium salt
Dye content ≥75 %
Sinonimo/i:
2-Carboxy-2′-hydroxy-5′-sulfoformazyl-benzene sodium salt, 2-[5-(2-Hydroxy-5-sulfophenyl)-3-phenyl-1-formazyl]benzoic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, ≥75%
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
250 °C
Solubilità
0.1 M NaOH: 1 mg/mL
λmax
523 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥10000 at 489-495 nm in methanol
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].OC(=O)c1ccccc1\N=N\C(=N\Nc2cc(ccc2O)S([O-])(=O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C20H16N4O6S.Na/c25-18-11-10-14(31(28,29)30)12-17(18)22-24-19(13-6-2-1-3-7-13)23-21-16-9-5-4-8-15(16)20(26)27;/h1-12,22,25H,(H,26,27)(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b23-21+,24-19+;
XBGLXASXFRESIN-ZAWSKOCYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
201332-5G | 4061838764300 |
201332-1G | 4061838764294 |
201332-1KG |