19999
tert-Butyl hydroperoxide solution
packed in FEP bottles, ~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
Sinonimo/i:
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Qualità
packed in FEP bottles
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
~5.5 M in nonane (over molecular sieve 4 Å)
Indice di rifrazione
n20/D 1.400
Densità
0.82 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
hydroperoxide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reactant also used as a redox initiator and oxidant
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?