193097
trans-3-Hexenoic acid
97%
Sinonimo/i:
(3E)-3-Hexenoic acid, (3E)-Hex-3-enoic acid, (E)-3-Hexenoic acid, (E)-Hex-3-enoic acid, 3(E)-Hexenoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
P. ebollizione
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Densità
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?