192546
3,5-Dichloroiodobenzene
99%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
56-58 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
iodo
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
3,5-Dichloroiodobenzene was used as selective reagent for the derivatization of proximinal bifunctional compounds.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
The determination of bifunctional compounds. Part 1. Boronic acids with electron-capturing properties.
Poole CF, et al.
Chromatographia, 11(6), 347-349 (1978)