Documenti fondamentali
184667
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)cyclopropane
97%
About This Item
Formula condensata:
C3H5CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
87-89 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClCC1CC1
InChI
1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(Chloromethyl)cyclopropane on reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
Applicazioni
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4′-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Easy selective generation of (lithiomethyl) cyclopropane or homoallyllithium by a chlorine-lithium exchange.
Pastor IM, et al.
Tetrahedron Letters, 49(48), 6870-6872 (2008)
Unexpected reactions of an isolable dialkylsilylene with Haloalkanes.
Ishida S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1102-1103 (2001)