Key Documents
184330
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl methyl sulfone
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4SO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
78-81 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
DPJHZJGAGIWXTD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Fluorophenyl methyl sulfone was used in the preparation of 4-(4′-trifluoromethoxyphenoxy)phenyl methyl sulfone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carol K Wada et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(1), 219-232 (2002-01-05)
A novel series of sulfone N-formylhydroxylamines (retrohydroxamates) have been investigated as matrix metalloproteinases (MMP) inhibitors. The substitution of the ether linkage of ABT-770 (5) with a sulfone group 13a led to a substantial increase in activity against MMP-9 but was