Documenti fondamentali
181560
Sigma-Aldrich
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate)
average Mw ~354,000 by GPC, powder
Sinonimo/i:
Butyl methacrylate-isobutyl methacrylate copolymer, Poly(n -butyl methacrylate-isobutyl methacrylate)
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Descrizione
50 mol % butyl methacrylate
Stato
powder
PM
average Mw ~354,000 by GPC
Viscosità intrinseca
0.54 dL/g(lit.)
Temp. transizione
Tg 35 °C
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)C(C)=C.CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C8H14O2/c1-6(2)4-5-7(3)8(9)10;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,9,10);2,4-6H2,1,3H3/p-1/b7-5+;
JVASPBMDPCASNP-GZOLSCHFSA-M
Applicazioni
Poly(butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate) may be used to prepare copolymer blends.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Dependence of miscibility on copolymer composition for blends of poly (vinyl chloride-co-vinyl acetate) and poly (n-butyl methacrylate-co-isobutyl methacrylate).
Shiomi T, et al.
Macromolecules, 22(9), 3578-3581 (1989)