Documenti fondamentali
176745
Sigma-Aldrich
Perchloric acid-d solution
68 wt. % in D2O, 99 atom % D
Sinonimo/i:
Deuteroperchloric acid
About This Item
Formula condensata:
DClO4 / D2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
68 wt. % in D2O
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.4165
Densità
1.680 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)/i/hD
VLTRZXGMWDSKGL-DYCDLGHISA-N
Pittogrammi
Flame over circleCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2