169951
Methanesulfonyl chloride
≥99%
Sinonimo/i:
Mesyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
60 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?