Documenti fondamentali
16571
Sigma-Aldrich
(+)-3-Bromocamphor
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
endo-(1R)-3-Bromo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.13
Beilstein:
3197237
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +136±3°, c = 1% in ethanol
Punto di fusione
75-77 °C
Gruppo funzionale
bromo
ketone
Stringa SMILE
[H][C@@]12CC[C@@](C)(C(=O)[C@H]1Br)C2(C)C
InChI
1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7+,10+/m1/s1
NJQADTYRAYFBJN-FWWHASMVSA-N
Applicazioni
  • Insights into the mechanisms of within-species variation in sensitivity to chemicals: A case study using daphnids exposed to CMIT/MIT biocide.: This study investigates the differential sensitivity of daphnids to 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, highlighting the biochemical mechanisms underlying these variations. The findings provide crucial insights for environmental safety assessments (Kim et al., 2023).
Altre note
Use as chiral building block; Debromo-silylation and -phosphonylation
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R.V. Stevens et al.
Tetrahedron, 41, 93-93 (1985)
P. Sampson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 4342-4342 (1986)
J.H. Hutchinson et al.
Canadian Journal of Chemistry, 65, 1-1 (1987)
Camphor: a chiral starting material in natural product synthesis.
T Money
Natural product reports, 2(3), 253-289 (1985-06-01)