162302
1-Chloro-2-fluorobenzene
99%
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
137-138 °C (lit.)
Punto di fusione
−43-−42 °C (lit.)
Densità
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
162302-25G | |
162302-100G | |
162302-5G | 4061837071027 |