Documenti fondamentali
159557
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methylphenol
99%
Sinonimo/i:
6-Chloro-m-cresol
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
46-48 °C (lit.)
Densità
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Cc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Sonochemical degradation of 2-chloro-5methyl phenol in aqueous solution in the presence of TiO2 and H2O2 has been reported.
Applicazioni
2-Chloro-5-methylphenol was used in the synthesis of 2-(4-chlorophenyl)-2-(4-chloro-3-thiophenol)-1,1-dichloroethene.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Nalini Vijaya Laxmi et al.
Journal of hazardous materials, 174(1-3), 151-155 (2009-10-06)
The degradation of 2chloro-5methyl phenol (2C-5MP) in aqueous solution by ultrasonication (US) in the presence of TiO(2) and H(2)O(2) has been studied. Maximum degradation rate of 2.66 x 10(-2) was achieved by US/TiO(2)/H(2)O(2) process when compared to US/TiO(2) (1.01 x
T Cantillana et al.
Chemosphere, 76(6), 805-810 (2009-05-19)
For the first time, a pathway for synthesis of 2-(4-chlorophenyl)-2-(4-chloro-3-thiophenol)-1,1-dichloroethene (3-SH-DDE), is presented. The compound is of particular interest as a precursor for synthesis of alkylsulfonyl-DDE containing different alkyl groups to discover structural activity relationships, and to promote synthesis of