15661
Boc-6-Ahx-OSu
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
6-(Boc-amino)caproic acid N-succinimidyl ester, 6-(Boc-amino)hexanoic acid N-succinimidyl ester
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
87-92 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-15(2,3)22-14(21)16-10-6-4-5-7-13(20)23-17-11(18)8-9-12(17)19/h4-10H2,1-3H3,(H,16,21)
TYJPSIQEEXOQLC-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?