155322
trans-Styrylacetic acid
96%
Sinonimo/i:
4-Phenyl-3-butenoic acid
Saggio
96%
Punteggio alternativa più verde
old score: 22
new score: 3
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
84-86 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
phenyl
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
OC(=O)C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2,(H,11,12)/b7-4+
PSCXFXNEYIHJST-QPJJXVBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?