15531
Boc-Val-OSu
≥98.5% (N)
Sinonimo/i:
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester
Saggio
≥98.5% (N)
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −38±1°, c = 2% in dioxane
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C14H22N2O6/c1-8(2)11(15-13(20)21-14(3,4)5)12(19)22-16-9(17)6-7-10(16)18/h8,11H,6-7H2,1-5H3,(H,15,20)/t11-/m0/s1
POBDBYGSGKMZPH-NSHDSACASA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?