153842
4-tert-Amylphenol
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. ebollizione
255 °C (lit.)
Punto di fusione
88-89 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohols: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
Stringa SMILE
CCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H16O/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,4H2,1-3H3
NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?