Documenti fondamentali
15264
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilylmethyl) sulfide
≥98.0%
Sinonimo/i:
Thiobis(methylene)bis(trimethylsilane)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H22SSi2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.50
Beilstein:
1740046
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455
P. ebollizione
88 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)CSC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H22SSi2/c1-10(2,3)7-9-8-11(4,5)6/h7-8H2,1-6H3
GISUCMFTNKRCPF-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Synthetic equivalent of (methylthio)methyl anion in F--promoted reactions
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
A. Hosomi et al.
Synlett, 557-557 (1991)